Learn More
4-(4-Amino-3-clorofenoxi)-7-metoxi-6-quinolinecarboxamida, TRC
Código de producto. 30133539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133539 1 g 1 g
30138193 2.5 g 2.50 g
30009705 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133539 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5958951G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 417722-93-1
Fórmula molecular C17H14ClN3O3
Peso molecular (g/mol) 343.76
Sinónimo 6-Quinolinecarboxamide, 4-(4-amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy- (9CI, ACI), 4-(4-Amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide (ACI)
Nombre IUPAC 4-(4-amino-3-cloro-fenoxi)-7-metaxi-quinolina-6-carboxamida
SMILES ClC1=C(N)C=CC(OC2=CC=NC3=C2C=C(C(N)=O)C(OC)=C3)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide
Nombres de analitos o componentes 4-(4-amino-3-chlorophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H14ClN3O3/c1-23-16-8-14-10(7-11(16)17(20)22)15(4-5-21-14)24-9-2-3-13(19)12(18)6-9/h2-8H,19H2,1H3,(H2,20,22)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.0724