Learn More
Ácido 4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-il)-4-carbamoilbutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-4-carbamoyl Butyric Acid |
| CAS | 2197414-57-4 |
| Fórmula molecular | C13 H15 N3 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-(4-Amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)pentanedioic acid, 5-Amino-4-(4-amino-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindol-2-yl)-5-oxopentanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3O4/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)20)10(12(15)19)4-5-11(17)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,19)(H,17,18) |
| SMILES | NC(=O)C(CCC(=O)O)N1Cc2c(N)cccc2C1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-amino-4-(4-amino-1-oxo-isoindolin-2-il)-5-oxo-pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 277.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.1063 |