Learn More
Éster etílico del ácido 4-(4-acetil-3-hidroxi-2-propilfenoxi)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Acetyl-3-hydroxy-2-propylphenoxy)butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 88420-31-9 |
| Fórmula molecular | C17H24O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O5/c1-4-7-14-15(10-9-13(12(3)18)17(14)20)22-11-6-8-16(19)21-5-2/h9-10,20H,4-8,11H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCc1c(O)c(ccc1OCCCC(=O)OCC)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 4-(4-acetil-3-hidroxi-2-propilfenoxi)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 308.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.1624 |