Learn More
Éster etílico del ácido 4-(4-acetil-2-metoxi-5-nitrofenoxi)-butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Acetyl-2-methoxy-5-nitrophenoxy)-butanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 1031702-80-3 |
| Fórmula molecular | C15H19NO7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H19NO7/c1-4-22-15(18)6-5-7-23-14-9-12(16(19)20)11(10(2)17)8-13(14)21-3/h8-9H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCOc1cc(c(cc1OC)C(=O)C)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 4-(4-acetil-2-metoxi-5-nitrofenoxi)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 325.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 325.1162 |