Learn More
4-[(4-acetil-1-piperazinil)metil]-N-[4-metil-3-[[4-(3-piridinil)-2-pirimidinil]amino]fenil]benzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4-Acetyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[(4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl)amino]phenyl]benzamide |
| CAS | 1321600-77-4 |
| Fórmula molecular | C30 H31 N7 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-[(4-acetyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-, 4-[(4-Acetyl-1-piperazinyl)methyl]-N-[4-methyl-3-[[4-(3-pyridinyl)-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]benzamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H31N7O2/c1-21-5-10-26(18-28(21)35-30-32-13-11-27(34-30)25-4-3-12-31-19-25)33-29(39)24-8-6-23(7-9-24)20-36-14-16-37(17-15-36)22(2)38/h3-13,18-19H,14-17,20H2,1-2H3,(H,33,39)(H,32,34,35) |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(Cc2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccc(C)c(Nc4nccc(n4)c5cccnc5)c3)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-acetilpiperazin-1-il)metil]-N-[4-metil-3-[(4-piridin-3-ilpirimidin-2-il)amino]fenil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 521.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 521.2539 |