Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(4-acetil-1-piperazinil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15435256 1 g 1 g
15445256 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435256 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59771.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1218791-38-8 | Molecular Formula: C18H27BN2O3 | Molecular Weight: 330.235 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacénelo alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1218791-38-8
Fórmula molecular C18H27BN2O3
Peso molecular (g/mol) 330.235
Número MDL MFCD13195756
Clave InChI VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethanone, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1-piperazinyl ethanone, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronicacidpinacolester, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-acetyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethan-1-one
PubChem CID 53217141
Nombre IUPAC 1-[4-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]piperazin-1-il]etanona
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.23
Porcentaje de pureza 95%