Learn More
4-(4-acetoxi-3-yodobenzal)-2-metil-5-oxazolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Acetoxy-3-iodobenzal)-2-methyl-5-oxazolone |
| CAS | 91719-58-3 |
| Fórmula molecular | C13 H10 I N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H10INO4/c1-7-15-11(13(17)18-7)6-9-3-4-12(10(14)5-9)19-8(2)16/h3-6H,1-2H3/b11-6+ |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc(\C=C/2\N=C(C)OC2=O)cc1I |
| Nombre IUPAC | acetato de [2-yodo-4-[(E)-(2-metil-5-oxo-1,3-oxazol-4-ilideno)metil]fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 371.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 370.9655 |