Learn More
4,4'-[9H-Carbazolo-3,6-diildi-(1E)-2,1-ethenediil]bis[1-metil-piridinio Diioduro (>90%), TRC
Código de producto. 30353405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30353405 50 mg 50 miligramos
30360987 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30353405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17607050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 647859-37-8
Fórmula molecular C28 H25 N3 . 2 I
Peso molecular (g/mol) 657.327
Sinónimo 4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis[1-methyl-pyridinium Iodide (1:2), 3,6-Bis(1-methyl-4-vinylpyridinium iodine) Carbazole
Nombre IUPAC 3,6-bis[2-(1-metilpiridina-1-ium-4-il)etililo]-9H-carbbazol; diioduro
SMILES [I-].[I-].C[n+]1ccc(C=Cc2ccc3[nH]c4ccc(C=Cc5cc[n+](C)cc5)cc4c3c2)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4'-[9H-Carbazole-3,6-diyldi-(1E)-2,1-ethenediyl]bis-1-methyl-pyridinium Diiodide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H24N3.2HI/c1-30-15-11-21(12-16-30)3-5-23-7-9-27-25(19-23)26-20-24(8-10-28(26)29-27)6-4-22-13-17-31(2)18-14-22;;/h3-20H,1-2H3;2*1H/q+1;;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 657.014