Learn More
4,4,7a-Trimetil-5,6,7,7a-tetrahidrobenzofurán-2(4H)-una, TRC
Código de producto. 30136654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136654 100 mg 100 miligramos
30134848 50 mg 50 miligramos
30012796 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136654 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT896490100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15356-74-8
Fórmula molecular C11 H16 O2
Peso molecular (g/mol) 180.2435
Sinónimo 2(4H)-Benzofuranone, 5,6,7,7a-tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-, 5,6,7,7a-Tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-2(4H)-benzofuranone, (2,6,6-Trimethyl-2-hydroxycyclohexylidene)acetic acid lactone, (±)-Dihydroactinidiolide, 2,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,4,7a-trimethylbenzofuran-2-one, 2-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexylidene-1-acetic acid lactone, 4,5,7,7a-Tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-2(6H)-benzofuranone, 5,6,7,7α-Tetrahydro-4,4,7α-trimethyl-2(4H)-benzofuranone, 5,8,7,7-Tetrahydro-4,4,7a-trimethyl-α-benzofuranone, 9-Oxa-1,5,5-trimethylbicyclo[4.3.0]non-6-en-8-one, Dihydroactindiolide, Dihydroactinolide
Nombre IUPAC 4,4,7A-trimetil-6,7-dihidro-5H-1-benzofurán-2-una
SMILES CC1(C)CCCC2(C)OC(=O)C=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,7a-Trimethyl-5,6,7,7a-tetrahydrobenzofuran-2(4H)-one
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)8(10)7-9(12)13-11/h7H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.115