Learn More
4,4',6-Trimetoxi-6'-metil-3'-grisen-2', 3-dione, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4',6-Trimethoxy-6'-methyl-3'-grisen-2',3-dione |
| CAS | 56783-97-2 |
| Fórmula molecular | C17H18O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4,4',6-Trimethoxy-6'-methyl-spiro[benzofuran-2(3H),1'-[3]cyclohexene]-2',3-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H18O6/c1-9-5-10(20-2)8-14(18)17(9)16(19)15-12(22-4)6-11(21-3)7-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC(=CC(=O)[C@]12C(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)OC)OC)OC |
| Peso molecular (g/mol) | 318.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.1103 |