Learn More
Ácido 4-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-il)piperidin-1-il]-4-oxobutanoico, TRC
Código de producto. 30405833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405833 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30405833 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF056450500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid
CAS 1017384-80-3
Fórmula molecular C16 H17 F N2 O4
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17FN2O4/c17-11-1-2-12-13(9-11)23-18-16(12)10-5-7-19(8-6-10)14(20)3-4-15(21)22/h1-2,9-10H,3-8H2,(H,21,22)
SMILES OC(=O)CCC(=O)N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
Nombre IUPAC Ácido 4-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-il)piperidin-1-il]-4-oxobutanoico
Peso molecular (g/mol) 320.316
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.117