Learn More
Cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-s-triazin-2-il)-4-metil-morfolinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride |
| CAS | 3945-69-5 |
| Fórmula molecular | C10 H17 N4 O3 . Cl |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride, DMTMM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-4-metilmorfolin-4-io |
| Peso molecular (g/mol) | 276.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 276.0989 |