Learn More
Cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-s-triazin-2-il)-4-metil-morfolinio, TRC
Código de producto. 30388229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388229 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30388229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4612455G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4,6-Dimethoxy-s-triazin-2-yl)-4-methyl-morpholinium Chloride
CAS 3945-69-5
Fórmula molecular C10 H17 N4 O3 . Cl
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium Chloride, DMTMM
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17N4O3.ClH/c1-14(4-6-17-7-5-14)8-11-9(15-2)13-10(12-8)16-3;/h4-7H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [Cl-].COc1nc(OC)nc(n1)[N+]2(C)CCOCC2
Nombre IUPAC Cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-4-metilmorfolin-4-io
Peso molecular (g/mol) 276.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.0989