Learn More
Cloruro de 4-(4,6-dimetoxi[1.3.5]triazin-2-il)-4-metilmorfolinio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10405415 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10405415 25 g Frasco de vidrio 25 g
10419802 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10405415 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 348960250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3945-69-5 | C10H17ClN4O3 | 276.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3945-69-5
Fórmula molecular C10H17ClN4O3
Peso molecular (g/mol) 276.72
Número MDL MFCD03613550
Clave InChI BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
PubChem CID 2734059
SMILES [Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(4, 6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C to 120°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium chloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.72
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.