Learn More
4-[(4,6-Dicloro-2-pirimidinil)amino]benzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)amino]benzonitrile |
| CAS | 329187-59-9 |
| Fórmula molecular | C11H6Cl2N4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-(4,6-Dichloro-2-Aminopyrimide)Benzonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H6Cl2N4/c12-9-5-10(13)17-11(16-9)15-8-3-1-7(6-14)2-4-8/h1-5H,(H,15,16,17) |
| SMILES | Clc1cc(Cl)nc(Nc2ccc(cc2)C#N)n1 |
| Peso molecular (g/mol) | 265.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.997 |