Learn More
4-{[4,6-Bis(octilsulfanil)-1,3,5-triazina-2-il]amino-2,6-di-tert-butilfenol, TRC
Código de producto. 30132572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132572 500 mg 500 miligramos
30005950 100 mg 100 miligramos
30005270 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB591828500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 991-84-4
Fórmula molecular C33 H56 N4 O S2
Peso molecular (g/mol) 588.95
Sinónimo Phenol, 4-[[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-, Phenol, 4-[[4,6-bis(octylthio)-s-triazin-2-yl]amino]-2,6-di-tert-butyl- (7CI,8CI), 4-[[4,6-Bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 1-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanilino)-3,5-bis(octylthio)-s-triazine, 2,4-Bis(n-octylthio)-6-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenylamino)-s-triazine, 2,4-Bis(n-octylthio)-6-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine, 2,4-Bis(octylthio)-6-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanilino)-s-triazine, 2,4-Bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine, 2,4-Bis(octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-s-triazine, 2,4-Bis(octylthio)-6-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine, 2,4-Bis-(n-octylthio)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine, 2,4-Bis-(n-octylthio)-6-(4-hydroxy-3',5'-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine, 2,6-Di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenol, 2-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine, 2-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-4,6-bis(octylthio)-s-triazine, 2-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-4,6-di(octylthio)-s-triazine, 6-(3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanilino)-2,4-bis(octylthio)-s-triazine, 6-(3,5-di-tert-Butyl-4-hydroxyanilino)-2,4-bis(n-octylthio)-s-triazine, 6-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-2,4-bis(n-octylthio)-1,3,5-triazine, 6-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-2,4-bis(octylthio)-1,3,5-triazine, 6-(4-Hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-2,4-bis(octylthio)-s-triazine, Antioxidant 565, BNX 565, BOTAP, Eunox AO 565, Irganox 565, Irganox RA 565, NSC 328455, Tinogard MD 1
Nombre IUPAC 4-[[4,6-bis(octilsulfanil)-1,3,5-triazina-2-il]amino]-2,6-diterto-butilfenol
SMILES CCCCCCCCSc1nc(Nc2cc(c(O)c(c2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)nc(SCCCCCCCC)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Bis(n-octylthio)-6-(4'-hydroxy-3',5'-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C33H56N4OS2/c1-9-11-13-15-17-19-21-39-30-35-29(36-31(37-30)40-22-20-18-16-14-12-10-2)34-25-23-26(32(3,4)5)28(38)27(24-25)33(6,7)8/h23-24,38H,9-22H2,1-8H3,(H,34,35,36,37)
Formula Weight (peso de la fórmula) 588.3896