Learn More
Ácido 4-(4,6-bis(4-((2-etilhexiloxi)carbonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4,6-Bis(4-((2-ethylhexyloxy)carbonyl)phenylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)benzoic Acid |
| CAS | 1469870-11-8 |
| Fórmula molecular | C40 H50 N6 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethylhexyl Triazone Related Compound B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C40H50N6O6/c1-5-9-11-27(7-3)25-51-36(49)30-15-21-33(22-16-30)42-39-44-38(41-32-19-13-29(14-20-32)35(47)48)45-40(46-39)43-34-23-17-31(18-24-34)37(50)52-26-28(8-4)12-10-6-2/h13-24,27-28H,5-12,25-26H2,1-4H3,(H,47,48)(H3,41,42,43,44,45,46) |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)O)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[[4,6-bis[4-(2-etilhexoxicarbonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 710.8616 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 710.3792 |