Learn More
4-[4-[(5S)-5-ftalimidometil-2-oxo-3-oxazolidinil]fenil]-3-morfolinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 446292-08-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C22 H19 N3 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1COCCN1c2ccc(cc2)N3C[C@H](CN4C(=O)c5ccccc5C4=O)OC3=O |
| Nombre IUPAC | 2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 421.4 |
| Mostrar más |