Learn More
4-[4-[(5S)-5-ftalimidometil-2-oxo-3-oxazolidinil]fenil]-3-morfolinona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[(5S)-5-Phthalimidomethyl-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1330180-09-0 |
| Fórmula molecular | C22H15D4N3O6 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(N2C[C@H](CN3C(=O)c4ccccc4C3=O)OC2=O)c([2H])c([2H])c1N5CCOCC5=O |
| Nombre IUPAC | 2-[[(5S)-2-oxo-3-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 425.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 425.1525 |