Learn More
Clorhidrato de 4-[4-[(5S)-5-(Aminometil)-2-oxooxazolidin-3-il]fenil]morfolin-3-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-[4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxooxazolidin-3-il]fenil]morfolin-3-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride |
| CAS | 898543-06-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H17 N3 O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O4.ClH/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18;/h1-4,12H,5-9,15H2;1H/t12-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil]morfolin-3-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |