Learn More
4-[4-[(5S)-5-(Aminometil)-2-oxo-3-oxazolidinil]fenil]-3-morfolinona Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30134666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134666 1 g 1 g
17962295 10 mg 10 miligramos
17901325 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6169751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 898543-06-1
Fórmula molecular C14 H17 N3 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 327.76
Sinónimo 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1), 3-Morpholinone, 4-[4-[(5S)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, monohydrochloride (9CI), 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidina-3-il]fenil]morfolinina-3-una; Cloruro
SMILES Cl.NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-[(5S)-5-(Aminomethyl)-2-oxooxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one Hydrochloride
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O4.ClH/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18;/h1-4,12H,5-9,15H2;1H/t12-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.0986