Learn More
Clorhidrato de 4-[4-[(5R)-5-(aminometil)-2-oxooxazolidin-3-il]fenil]morfolin-3-ona, Mikromol
Descripción
Clorhidrato de 4-[4-[(5R)-5-(aminometil)-2-oxooxazolidin-3-il]fenil]morfolin-3-ona, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| CAS | 1429311-47-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14H17N3O4 . HCl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | Cl.NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| Cantidad | 25 mg |