Learn More
Clorhidrato de 4-[4-[(5R)-5-(aminometil)-2-oxo-3-oxazolidinil]fenil]-3-morfolinona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-3-morpholinone Hydrochloride |
| CAS | 1429311-47-6 |
| Fórmula molecular | C14H17N3O4.HCl |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Morpholinone, 4-[4-[(5R)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one hydrochloride, 3-Morpholinone, 4-[4-[(5R)-5-(aminomethyl)-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 4-[4-[(5R)-5-(Aminomethyl)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-yl]phenyl]morpholin-3-one hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17N3O4.ClH/c15-7-12-8-17(14(19)21-12)11-3-1-10(2-4-11)16-5-6-20-9-13(16)18;/h1-4,12H,5-9,15H2;1H/t12-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.NC[C@@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3=O |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[(5R)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil]morfolin-3-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 327.7634 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 327.0986 |