Learn More
Sal tetrasódica del ácido 4,4'-[(5-nitro-1,3-fenileno)bis(carbonilimino)]bis-1,3-bencenodisulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-[(5-Nitro-1,3-phenylene)bis(carbonylimino)]bis-1,3-Benzenedisulfonic Acid Tetrasodium Salt |
| CAS | 709029-71-0 |
| Fórmula molecular | C20H11N3Na4O16S4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4’-[(5-Nitro-1,3-Phenylene)Bis(Carbonylimino)]Bis-1,3-Benzenedisulfonic Acid Tetrasodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H15N3O16S4.4Na/c24-19(21-15-3-1-13(40(28,29)30)8-17(15)42(34,35)36)10-5-11(7-12(6-10)23(26)27)20(25)22-16-4-2-14(41(31,32)33)9-18(16)43(37,38)39;;;;/h1-9H,(H,21,24)(H,22,25)(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4 |
| SMILES | O=C(C1=CC(N(=O)=O)=CC(C(NC2=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C2S(=O)(O[Na])=O)=O)=C1)NC3=CC=C(S(=O)(O[Na])=O)C=C3S(=O)(O[Na])=O |
| Nombre IUPAC | 4,4'-((5-nitroisoftaloil)bis(azanediil))bis(benceno-1,3-disulfonato) de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 769.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 768.86 |