Learn More
Cloruro de 4-(4,5-difenil-imidazol-2-il)benzoilo (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4,5-Diphenyl-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| CAS | 162756-62-9 |
| Fórmula molecular | C22H15ClN2O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(4,5-Diphenyl-1H-imidazol-2-yl)benzoyl chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H15ClN2O/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H,(H,24,25) |
| SMILES | O=C(Cl)C1=CC=C(C=C1)C2=NC(C=3C=CC=CC3)=C(N2)C=4C=CC=CC4 |
| Nombre IUPAC | cloruro de 4-(4,5-difenil-1H-imidazol-2-il)benzoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 358.82 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.09 |