Learn More
4'-[(4,5-Dimetil-3-isoxazolil)sulfamoil]acetanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-[(4,5-Dimethyl-3-isoxazolyl)sulfamoyl]acetanilide |
| CAS | 91960-06-4 |
| Fórmula molecular | C13H15N3O4S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[4-[[(4,5-Dimethyl-3-isoxazolyl)amino]sulfonyl]phenyl]acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15N3O4S/c1-8-9(2)20-15-13(8)16-21(18,19)12-6-4-11(5-7-12)14-10(3)17/h4-7H,1-3H3,(H,14,17)(H,15,16) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2noc(C)c2C |
| Nombre IUPAC | N-[4-[(4,5-dimetil-1,2-oxazol-3-il)sulfamoil]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 309.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0783 |