Learn More
4,4,5,5-tetrametil-2-(4-metil-3-penten-1-il)-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Produktkod. 30453429
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
30453429 250 mg 250 miligramos
30453124 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30453429 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCT433140250MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS 1073354-67-2
Fórmula molecular C12 H23 B O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,3,2-Dioxaborolane','4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)- (ACI), 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane (ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H23BO2/c1-10(2)8-7-9-13-14-11(3,4)12(5,6)15-13/h8H,7,9H2,1-6H3
SMILES CC(=CCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)C
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametil-2-(4-metilpent-3-enil)-1,3,2-dioxaborolano
Peso molecular (g/mol) 210.1791105
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.12
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.