Learn More
4,4,5,5-tetrametil-2-(4-metil-3-penten-1-il)-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 1073354-67-2 |
| Fórmula molecular | C12 H23 B O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,3,2-Dioxaborolane','4,4,5,5-tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)- (ACI), 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-methyl-3-penten-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23BO2/c1-10(2)8-7-9-13-14-11(3,4)12(5,6)15-13/h8H,7,9H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(=CCCB1OC(C)(C)C(C)(C)O1)C |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-(4-metilpent-3-enil)-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 210.1791105 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.12 |