Learn More
4,4,5,5-tetrametilo-2-[3-(fenoximetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10728835
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10728835 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10002214 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10728835 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC63639CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 912569-68-7
Fórmula molecular C19H23BO3
Peso molecular (g/mol) 310.20
Número MDL MFCD09065022
Clave InChI AFDZGEOQKHIWKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-3-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 24229702
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametilo-2-[3-(fenoximetil)fenil]-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.2
Porcentaje de pureza 97%