Learn More
4,4,5,5-tetrametilo-2-(2-metil-3-furil)-1,3,2-dioxaborolano, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11376785
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11376785 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10306234 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11376785 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC55439CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 864776-02-3
Fórmula molecular C11H17BO3
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD09879905
Clave InChI JMLBPHNESOKSEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methylfuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylfuran-3-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18438, 2-2-methylfur-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl 3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methylfuran-3-yl boronate
PubChem CID 24229547
Nombre IUPAC 4,4,5,5-tetrametilo-2-(2-metilfuran-3-il)-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1=C(C=CO1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06
Porcentaje de pureza 90%