Learn More
4,4,5,5-tetrametil-2-(2-metil-1-ciclohexen-1-il)-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 448211-43-6 |
| Fórmula molecular | C13 H23 B O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23BO2/c1-10-8-6-7-9-11(10)14-15-12(2,3)13(4,5)16-14/h6-9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC1=C(CCCC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-(2-metilciclohexen-1-il)-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 222.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1791 |