Learn More
4,4,5,5-tetrametil-2-(2,3,4,5-tetraclorofenil)-1,3,2-dioxaborolano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 2246848-30-4 |
| Fórmula molecular | C12H13BCl4O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13BCl4O2/c1-11(2)12(3,4)19-13(18-11)6-5-7(14)9(16)10(17)8(6)15/h5H,1-4H3 |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5-tetrametil-2-(2,3,4,5-tetraclorofenil)-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 341.85 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 339.98 |