Learn More
4,4,5,5-Tetrametil-2-(1-metilpiperid-4-il)-1,3,2-dioxaborolano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11986341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
11986341 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 11986341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431210010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
CAS 1264198-72-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 25.0°C to 27.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H24BNO2
Número MDL MFCD11506064
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, 1-methylpiperidine-4-boronic acid pinacol ester, 1-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl piperidine, 1-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl piperidine
Clave InChI IMLCYAZBMGOKQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1CCC(CC1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Nombre IUPAC 1-metil-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piperidina
Peso molecular (g/mol) 225.14
PubChem CID 45790007
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido o líquido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1-methylpiperid-4-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.