Learn More
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Ácido heptadecafluoroundecanoico, TRC
Código de producto. 30137949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137949 2.5 g 2.50 g
30136642 500 mg 500 miligramos
30040506 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137949 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2650402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34598-33-9
Fórmula molecular C11 H5 F17 O2
Peso molecular (g/mol) 492.13
Sinónimo 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Heptadecafluoroundecanoic acid, 2H,2H,3H,3H-Perfluoroundecanoic acid, 3-Perfluorooctylpropionic acid, Heptadecafluoroundecanoic acid
Nombre IUPAC 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-ácido heptadacecafluoroundecanico
SMILES OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,3,3H-Perfluoroundecanoic acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H5F17O2/c12-4(13,2-1-3(29)30)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)10(24,25)11(26,27)28/h1-2H2,(H,29,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 492.0018
Porcentaje de pureza >95%