Learn More
Ácido 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptanoic Acid |
| CAS | 80705-13-1 |
| Fórmula molecular | C7 H5 F9 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptanoic acid, β-Perfluorobutylpropionic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F9O2/c8-4(9,2-1-3(17)18)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h1-2H2,(H,17,18) |
| SMILES | OC(=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 292.099 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.015 |