Learn More
4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoroheptan-1-ol |
| CAS | 83310-97-8 |
| Fórmula molecular | C7H7OF9 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoroheptanol, 1-Heptanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoro- (9CI, ACI), 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol (ACI), 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 3-(Perfluorobutyl)-1-propanol, 3-(Perfluorobutyl)propanol, 4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol, 1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluoro-1-heptanol, 3-(Perfluorobutyl)-1-propanol, 3-(Perfluorobutyl)propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2 |
| SMILES | OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5,6,6,7,7,7-nonafluoroheptan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 278.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.0353 |