Learn More
4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol |
| CAS | 148043-73-6 |
| Fórmula molecular | C5H7F5O |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7F5O/c6-4(7,2-1-3-11)5(8,9)10/h11H,1-3H2 |
| SMILES | OCCCC(F)(F)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 178.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0417 |