Learn More
4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497064 2 g 2 g
11407074 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11497064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21512.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 148043-73-6 | C5H7F5O | 178.102 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148043-73-6
Fórmula molecular C5H7F5O
Peso molecular (g/mol) 178.102
Número MDL MFCD00153224
Clave InChI QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
PubChem CID 547967
Nombre IUPAC 4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol
SMILES C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
Densidad 1.35
Punto de ebullición 135°C
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Fórmula lineal CF3CF2(CH2)3OH
Índice de refracción 1.334
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1
Porcentaje de pureza 94%