Learn More
Ácido 4,4,5,5,5-pentafluoropentanoico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10139829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10139829 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10139829 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00177DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanoic acid
CAS 3637-31-8
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H5F5O2
Cantidad 1 g
Sinónimo pentanoic acid, 4,4,5,5,5-pentafluoro, pentanoicacid,4,4,5,5,5-pentafluoro
Clave InChI HHSIXPRDVJARSI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(C(F)(F)F)(F)F)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4,4,5,5,5-pentafluoropentanoico
Peso molecular (g/mol) 192.085
PubChem CID 23423163
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.09
Porcentaje de pureza 90%