Learn More
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994611 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11994611 5 g 5 g
11914621 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994611 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438430050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 148043-73-6 | C5H7F5O | 178.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 148043-73-6
Fórmula molecular C5H7F5O
Peso molecular (g/mol) 178.1
Clave InChI QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,5,5,5-pentafluoro-1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoropentanol, pentafluoropentanol, 1-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro, fulvestrant intermediate, acmc-1bz8x, 3-perfluoroethyl propan-1-ol, 4,4,5,5,5-pentafluoro pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluoro-pentanol, 4,4,5,5,5-pentafluorpentan-1-ol
PubChem CID 547967
Nombre IUPAC 4,4,5,5,5-pentafluoropentan-1-ol
SMILES C(CC(C(F)(F)F)(F)F)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 134°C to 135°C
Temperatura de inflamación 63°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.