Learn More
4,4'-(4H-1,2,4-triazol-4-ilmetilen)dibenzonitrilo, Mikromol™
Descripción
4,4'-(4H-1,2,4-triazol-4-ilmetilen)dibenzonitrilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile |
| CAS | 112809-52-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H11 N5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Letrozole Imp. A (EP), Letrozole USP Related Compound A, Letrozole USP RC A, 4,4'-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)dibenzonitrile, Letrozole Related Compound A, Letrozole Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H |
| SMILES | N#Cc1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)C#N)n3cnnc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(4-cianofenil)-(1,2,4-triazol-4-il)metil]benzonitrilo |
| Mostrar más |