Learn More
Alcohol 4,4',4″-trimetiltritílico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397685
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397685 25 g 25 g
11387685 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397685 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02392.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3247-00-5 | C22H22O | 302.417 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3247-00-5
Fórmula molecular C22H22O
Peso molecular (g/mol) 302.417
Número MDL MFCD00014919
Clave InChI DNWQXZDDISHGRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4',4-trimethyltrityl alcohol, tris 4-methylphenyl methanol, methanol, tri-p-tolyl, tri-p-tolylmethanol, tri p-tolyl methanol, 4,4'-dimethyl-4-methyltrityl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.,.alpha.-bis 4-methylphenyl, acmc-20amt7, tris 4-methylphenyl methan-1-ol, 4,4-trimethyltriphenylmethanol
PubChem CID 76733
Nombre IUPAC tris(4-metilfenil)metanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C)(C3=CC=C(C=C3)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2055803
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.42
Porcentaje de pureza ≥98%