Learn More
Éster metílico del ácido 4,4,4-trimetoxibutanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 71235-00-2 |
| Fórmula molecular | C8H16O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4,4,4-Trimethoxybutanoic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O5/c1-10-7(9)5-6-8(11-2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | O=C(CCC(OC)(OC)OC)OC |
| Nombre IUPAC | 4,4,4-trimetoxibutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 192.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0998 |