Learn More
4,4',4″-Trihidroxitrifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15294794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15294794 100 g 100 g
15284794 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15294794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450101000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 603-44-1
Fórmula molecular C19H16O3
Peso molecular (g/mol) 292.33
Número MDL MFCD00191589
Clave InChI WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
PubChem CID 69047
Nombre IUPAC 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane
Punto de fusión 244.0°C to 246.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.33
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2