Learn More
4,4',4″-Trihidroxitrifenilmetano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15284794 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15284794 25 g 25 g
15294794 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284794 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450100250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 603-44-1
Fórmula molecular C19H16O3
Peso molecular (g/mol) 292.33
Número MDL MFCD00191589
Clave InChI WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
PubChem CID 69047
Nombre IUPAC 4-[bis(4-hydroxyphenyl)methyl]phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane
Punto de fusión 244.0°C to 246.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.33
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2