Learn More
4-[4-(4-trifluorometoxifenoxi)piperidin-1-il]fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[4-(4-Trifluoromethoxyphenoxy)piperidin-1-yl]phenol |
| CAS | 681482-81-5 |
| Fórmula molecular | C18H18F3NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-[4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]-1-piperidinyl]phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18F3NO3/c19-18(20,21)25-17-7-5-15(6-8-17)24-16-9-11-22(12-10-16)13-1-3-14(23)4-2-13/h1-8,16,23H,9-12H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)N2CCC(CC2)Oc3ccc(OC(F)(F)F)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[4-(trifluorometoxi)fenoxi]piperidin-1-il]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 353.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1239 |