Learn More
4,4,4-Trifluorocromonitrilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15469049 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15469049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16870.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 406-86-0 | C4H2F3N | 121.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluorocrotononitrile
CAS 406-86-0
Punto de ebullición 84°C to 85°C
Fórmula molecular C4H2F3N
Número MDL MFCD00190645
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Beilstein 6381034
Sinónimo 4,4,4-trifluorocrotononitrile, 4,4,4-trifluorocrotonitrile, 2e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 3-trifluoromethylacrylonitrile, 4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile, 4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, trifluorocrotononitrile, ka, a`\d`dadadtarjfppp, e-4,4,4-trifluoro-2-butenenitrile, e-4,4,4-trifluorobut-2-enenitrile
Clave InChI LHWSEFCIRYVTLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C=CC#N
Nombre IUPAC (E)-4,4,4-trifluorobut-2-enonitrilo
Peso molecular (g/mol) 121.06
PubChem CID 5708782
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.06
Porcentaje de pureza 96%