Learn More
Ácido 4,4,4-trifluorobutírico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489727 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11489727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22186.06
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 406-93-9 | C4H5F3O2 | 142.077 g/mol
4,4,4-Trifluorobutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4,4,4-trifluorobutírico es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, productos agroquímicos y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 406-93-9
Fórmula molecular C4H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 142.077
Número MDL MFCD00077604
Clave InChI WTUCTMYLCMVYEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4,4-trifluorobutyric acid, 4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoic acid, 4,4,4-trifluoro, zlchem 266, acmc-1ai6e, 4,4,4-trifluorobutyricacid, trifluoropropylcarboxylic acid, 4,4,4 trifluorobutyric acid, ksc237i6h, 3-trifluoromethylpropionic acid
PubChem CID 2777085
Nombre IUPAC ácido 4,4,4-trifluorobutanoico
SMILES C(CC(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4,4,4-Trifluorobutyric acid
Punto de fusión 29°C to 32°C
Punto de ebullición 166°C to 167°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.08
Porcentaje de pureza 97%