Learn More
4,4,4-Trifluorobutilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11965181 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11965181 1 g Frasco de vidrio 1 g
11975181 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11965181 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432590010
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 819-46-5 | C4H8F3N | 127.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 819-46-5
Fórmula molecular C4H8F3N
Peso molecular (g/mol) 127.11
Clave InChI LAXWLCVPJLBABV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 136645
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluorobutan-1-amina
SMILES C(CC(F)(F)F)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4, 4, 4-Trifluorobutylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Punto de ebullición 90°C to 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Sinónimo 4,4,4-trifluorobutylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-1-amine, 1-butanamine,4,4,4-trifluoro, cf3ch2ch2ch2nh2, 1-butanamine, 4,4,4-trifluoro, 4,4,4-trifluoro-butylamine, 4,4,4-trifluorobutyl-amine, 4,4,4-trifluoro-1-butanamine, 1,1,1-trifluorobutane-4-amine, 1-amino-4,4,4-trifluorobutane
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4,4,4-Trifluorobutylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.