Learn More
Ácido 4,4,4-trifluoro-3-(trifluorometil)butanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4,4,4-Trifluoro-3-(trifluoromethyl)butanoic Acid |
| CAS | 17327-33-2 |
| Fórmula molecular | C5H4F6O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4,4,4-Trifluoro-3-trifluoromethylbutyric Acid, 3-Trifluoromethyl-4,4,4-trifluorobutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4F6O2/c6-4(7,8)2(1-3(12)13)5(9,10)11/h2H,1H2,(H,12,13) |
| SMILES | OC[C@@H](O)C=O |
| Peso molecular (g/mol) | 210.07 |